730572
Triphenylaluminum solution
1 M in dibutyl ether
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Concentration
1 M in dibutyl ether
Densité
0.868 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
c1ccc(cc1)[Al](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.Al/c3*1-2-4-6-5-3-1;/h3*1-5H;
Clé InChI
JQPMDTQDAXRDGS-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
62.6 °F
Point d'éclair (°C)
17 °C