Key Documents
729787
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-bromopyrrole-2-carboxylate
97%
Synonyme(s) :
4-Bromo-1H-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H8BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
58-63 °C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1cc(Br)c[nH]1
InChI
1S/C7H8BrNO2/c1-2-11-7(10)6-3-5(8)4-9-6/h3-4,9H,2H2,1H3
Clé InChI
ZNKYCJKUHXQUJQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable