Key Documents
72909
Sigma-Aldrich
Boc-D-Lys(Alloc)-OH (dicyclohexylammonium) salt
≥97.0%
Synonyme(s) :
Nα-Boc-Nδ-Alloc-D-lysine (dicyclohexylammonium) salt, Nδ-Alloc-Nα-Boc-D-lysine (dicyclohexylammonium) salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H26N2O6 · C12H23N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
511.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97.0%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCCCNC(=O)OCC=C)C(O)=O
InChI
1S/C15H26N2O6.C12H23N/c1-5-10-22-13(20)16-9-7-6-8-11(12(18)19)17-14(21)23-15(2,3)4;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h5,11H,1,6-10H2,2-4H3,(H,16,20)(H,17,21)(H,18,19);11-13H,1-10H2/t11-;/m1./s1
Clé InChI
TXVAVNGGMCSJEA-RFVHGSKJSA-N
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable