Key Documents
722812
Sigma-Aldrich
p-Coumaric acid-1,2,3-13C3
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonyme(s) :
trans-4-Hydroxycinnamic acid-13C3
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H413CH=13CH13CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.14
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
214 °C (dec) (lit.)
Changement de masse
M+3
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[13C](/[13CH]=[13CH]/C1=CC=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+/i3+1,6+1,9+1
Clé InChI
NGSWKAQJJWESNS-FJXVDKIJSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable