Key Documents
720895
Sigma-Aldrich
5-Bromopyridine-2-thiol
95%
Synonyme(s) :
3-Bromo-6-mercaptopyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H4BrNS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
202-208 °C
Chaîne SMILES 
Sc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C5H4BrNS/c6-4-1-2-5(8)7-3-4/h1-3H,(H,7,8)
Clé InChI
JPWXLRZTRDTFMR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable