Key Documents
715301
Sigma-Aldrich
Manganese bis(trifluoromethanesulfonate)
Synonyme(s) :
Manganese triflate, Manganese trifluoromethanesulfonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2F6MnO6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: manganese
reagent type: catalyst
Impuretés
5% metallic Mn
Pf
>400 °C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)S(=O)(=O)O[Mn]OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2CHF3O3S.Mn/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
Clé InChI
HEYNLDRKZOOEDN-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Manganese bis(trifluoromethanesulfonate) is also known as manganese triflate. It is used as a catalyst in organic synthesis for the oxidation of various hydrocarbons, epoxidation, and C-H oxidation reactions.
Application
Catalyst for:
  • Biginelli reactions
  • Methanolysis
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable