Key Documents
711284
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxaldehyde
95%
Synonyme(s) :
4-Bromo-5-formyl-1-methyl-1H-imidazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H5BrN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
87-92 °C
Chaîne SMILES 
Cn1cnc(Br)c1C=O
InChI
1S/C5H5BrN2O/c1-8-3-7-5(6)4(8)2-9/h2-3H,1H3
Clé InChI
MBLIXONXVCDFMO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable