Key Documents
707384
Sigma-Aldrich
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H4N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
204-213 °C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc[nH]n1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-4(8)3-1-2-5-6-3/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)
Clé InChI
KOPFEFZSAMLEHK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable