704296
Lanthanum strontium manganite
LSM-20, ≥99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Forme
powder
Poids mol.
Mw 231.58 g/mol
Composition
La0.8Sr0.2MnO3
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.