704288
Lanthanum strontium cobalt ferrite
LSCF 6428
Synonyme(s) :
LCSF, Lanthanum strontium cobalt iron oxide
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Composition
La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Superficie
4-8 m2/g
Taille des particules
0.7-1.1 μm
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.