Key Documents
702927
Sigma-Aldrich
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanol, 2-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzenemethanol, [4-(Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H19BO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
74-80 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CO)cc2
InChI
1S/C13H19BO3/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-7-5-10(9-15)6-8-11/h5-8,15H,9H2,1-4H3
Clé InChI
GZZBZWITJNATOD-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wen-Jun Wan et al.
International journal of pharmaceutics, 566, 731-744 (2019-06-19)
Tumor cells avoid immunosurveillance during the tumorigenesis, metastasis and recurrence periods thanks to the overexpressed immunosuppressive molecules on their surface. For instance, the programmed cell death 1 ligand (PD-L1) binds with the T-cells' programmed cell death receptor 1 (PD-1) impairing