Key Documents
702595
Sigma-Aldrich
Zinc-70Zn gluconate
72 atom % 70Zn, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H22O1470Zn
Poids moléculaire :
460.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
72 atom % 70Zn
Pureté
97% (CP)
Forme
powder
Poids mol.
458.96 by atom % calculation (72 atom % 70Zn)
Pf
172-175 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[70Zn]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H12O7.Zn/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;/m11./s1/i;;1+5
Clé InChI
WHMDKBIGKVEYHS-WKLCWQAVSA-L
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable