Key Documents
700258
Sigma-Aldrich
Sodium Palmitate-13C16
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Hexadecanoic acid-13C16 sodium, Palmitic acid-13C16 sodium
About This Item
Formule linéaire :
13CH3(13CH2)1413COONa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.29
Code UNSPSC :
12352106
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
98% (CP)
Forme
powder
Changement de masse
M+16
Chaîne SMILES 
O=[13C]([13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3])O[Na]
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable