699977
5-Bromobenzoxazole-2-thiol
97%
Synonyme(s) :
5-Bromo-2(3H)-benzoxazolethione
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
280-284 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Sc1nc2cc(Br)ccc2o1
InChI
1S/C7H4BrNOS/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(11)10-6/h1-3H,(H,9,11)
Clé InChI
YFFBNUPHVZYFQL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable