Key Documents
699055
Sigma-Aldrich
4-Pyridinethioamide
97%
Synonyme(s) :
4-Pyridylthioamide, Pyridine-4-carbothioamide, Thioisonicotinamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
199 °C (D)
Chaîne SMILES 
NC(=S)c1ccncc1
InChI
1S/C6H6N2S/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,7,9)
Clé InChI
KPIIGXWUNXGGCP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable