Key Documents
695696
Sigma-Aldrich
2-Hydroxybenzaldehyde phenylhydrazone
97%
Synonyme(s) :
Salicylic aldehyde phenylhydrazone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H12N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
140-145 °C
Chaîne SMILES 
Oc1ccccc1\C=N\Nc2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2O/c16-13-9-5-4-6-11(13)10-14-15-12-7-2-1-3-8-12/h1-10,15-16H/b14-10+
Clé InChI
SERARPRVBWDEBA-GXDHUFHOSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1