Key Documents
693448
SAFC
Shi Epoxidation Oxazolidinone Ethyl Catalyst
greener alternative
90%
Synonyme(s) :
(3aR,5′S,7aR)-3′-(4-Ethylphenyl)-dihydro-2,2-dimethyl-spiro[6H-1,3-dioxolo[4,5-c]pyran-6,5′-oxazolidine]-2′,7(4H)-dione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H21NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
347.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
90%
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D −17.0°, c = 0.5 in chloroform
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
139-143 °C
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCc1ccc(cc1)N2C[C@]3(OC[C@H]4OC(C)(C)O[C@H]4C3=O)OC2=O
InChI
1S/C18H21NO6/c1-4-11-5-7-12(8-6-11)19-10-18(25-16(19)21)15(20)14-13(9-22-18)23-17(2,3)24-14/h5-8,13-14H,4,9-10H2,1-3H3/t13-,14-,18+/m1/s1
Clé InChI
FLYFZOSQSKQBNR-LBTNJELSSA-N
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Application
Asymmetric epoxidation organocatalyst.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable