682179
2-(Bromomethyl)-6-methylpyridine
97%
Synonyme(s) :
6-Methyl-2-(bromomethyl)pyridine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
38-42 °C
Chaîne SMILES
Cc1cccc(CBr)n1
InChI
1S/C7H8BrN/c1-6-3-2-4-7(5-8)9-6/h2-4H,5H2,1H3
Clé InChI
WJFDCFHWFHCLIW-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable