682101
DABAL-trimethylaluminum
Synonyme(s) :
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane bis(trimethylaluminum), Bis(trimethylaluminum)-DABCO® adduct, DABAL-Me3, Triethylenediaminine bis(trimethylaluminum)
About This Item
Produits recommandés
Pf
>250 °C
Chaîne SMILES
C[Al-](C)(C)[N+]12CC[N+](CC1)(CC2)[Al-](C)(C)C
InChI
1S/C6H12N2.6CH3.2Al/c1-2-8-5-3-7(1)4-6-8;;;;;;;;/h1-6H2;6*1H3;;
Clé InChI
WSTAITCRSVOCTK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
DABAL-Me3 is an adduct of trimethylaluminum and DABCO® that is a free-flowing solid that can be manipulated without the need for an inert atmosphere.