Key Documents
680079
Sigma-Aldrich
3-Hydroxyazetidine hydrochloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H7NO · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
109.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
85-90 °C
Chaîne SMILES 
Cl[H].OC1CNC1
InChI
1S/C3H7NO.ClH/c5-3-1-4-2-3;/h3-5H,1-2H2;1H
Clé InChI
UQUPQEUNHVVNKW-UHFFFAOYSA-N
Application
Building block used in a recent synthesis of a fluoroquinolone antibiotic.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Organic Process Research & Development, 10, 803-803 (2006)