Key Documents
678422
Sigma-Aldrich
6-Amino-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
97%
Synonyme(s) :
6-Amino-1-tetralone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H11NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
128-132 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Nc1ccc2C(=O)CCCc2c1
InChI
1S/C10H11NO/c11-8-4-5-9-7(6-8)2-1-3-10(9)12/h4-6H,1-3,11H2
Clé InChI
BEVVUJBVEXJGKM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges