Key Documents
673404
Sigma-Aldrich
1,3-Dicyclohexylbenzimidazolium chloride
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H27ClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.88
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Pf
216-220 °C
Chaîne SMILES 
[Cl-].C1CCC(CC1)n2c[n+](C3CCCCC3)c4ccccc24
InChI
1S/C19H27N2.ClH/c1-3-9-16(10-4-1)20-15-21(17-11-5-2-6-12-17)19-14-8-7-13-18(19)20;/h7-8,13-17H,1-6,9-12H2;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
JACUDTKAZHCIPU-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
  • Catalyst in rhodium-N-heterocyclic carbene complex-catalyzed O-arylation of phenols with arylbromides
  • Reactant in preparation of Pd-PEPPSI complexes for catalysis of cross-coupling reactions
Informations légales
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Emerging class of privileged ligands