Key Documents
672890
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorophenylacetylene
97%
Synonyme(s) :
1,2-Dichloro-4-ethynylbenzene, 3,4-Dichloro-1-ethynylbenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H4Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
38-42 °C
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(cc1Cl)C#C
InChI
1S/C8H4Cl2/c1-2-6-3-4-7(9)8(10)5-6/h1,3-5H
Clé InChI
MJHFEHXRVNTQIL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
205.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96.1 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1