Key Documents
669466
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4′-(trifluoromethyl)acetophenone
95%
Synonyme(s) :
4-(Trifluoromethyl)phenacyl bromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H6BrF3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
46-56 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C9H6BrF3O/c10-5-8(14)6-1-3-7(4-2-6)9(11,12)13/h1-4H,5H2
Clé InChI
HEMROKPXTCOASZ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PTPN6(5777)
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable