Key Documents
665525
Sigma-Aldrich
4,4-Difluoropiperidine hydrochloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H9F2N · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
173-177 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[H].FC1(F)CCNCC1
InChI
1S/C5H9F2N.ClH/c6-5(7)1-3-8-4-2-5;/h8H,1-4H2;1H
Clé InChI
OABUKBBBSMNNPM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable