Key Documents
665347
Sigma-Aldrich
(S,R)-(+)-(3,5-Dioxa-4-phospha-cyclohepta[2,1-a;4-a′]dinaphthalen-4-yl)-(1-phenylethyl)amine
96%
Synonyme(s) :
(+)-N-(1(R1-Phenylethyl)-dinaphtho[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-amine,.(11b,S)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H25NO2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
438.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
213-220 °C
Chaîne SMILES 
C[C@@H](NP1Oc2ccc3ccccc3c2-c4c(O1)ccc5ccccc45)c6ccccc6
InChI
1S/C28H22NO2P/c1-19(20-9-3-2-4-10-20)29-32-30-25-17-15-21-11-5-7-13-23(21)27(25)28-24-14-8-6-12-22(24)16-18-26(28)31-32/h2-19,29H,1H3/t19-/m1/s1
Clé InChI
OXUOPBPAVLQNGC-LJQANCHMSA-N
Informations légales
Sold under license from DSM for research purposes only.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable