659983
1,3-Di-tert-butylimidazolium tetrafluoroborate
97%
Synonyme(s) :
1,3-Bis(tert-butyl)-imidazol-2-ylidinium tetrafluoroborate, N,N′-Bis(tert-butyl)imidazolium tetrafluoroborate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Pf
157-198 °C
Chaîne SMILES
F[B-](F)(F)F.CC(C)(C)n1cc[n+](c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H21N2.BF4/c1-10(2,3)12-7-8-13(9-12)11(4,5)6;2-1(3,4)5/h7-9H,1-6H3;/q+1;-1
Clé InChI
OOFLHRYFPBGTPQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable