Key Documents
658499
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(4-nitrophenyl)thiazole
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H7N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
283-287 °C
Chaîne SMILES 
Nc1nc(cs1)-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H7N3O2S/c10-9-11-8(5-15-9)6-1-3-7(4-2-6)12(13)14/h1-5H,(H2,10,11)
Clé InChI
RIKJWJIWXCUKQV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
M B Mattammal et al.
Biomedical mass spectrometry, 9(9), 376-380 (1982-09-01)
Electron impact fragmentation of 2-methyl-4-(4-nitrophenyl)-thiazole and 2-amino-4-(4-nitrophenyl)-thiazoles were studied. Prominent fragment ions result from: (1) elimination of an NO2 radical and of a neutral NO molecule; (2) 1,2 cleavage of the thiazole ring in both compounds to give a phenoxythiirene