Key Documents
648787
Sigma-Aldrich
Isopropylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
(1-Methylethyl)boronic acid, (Propan-2-yl)boronic acid, 2-Propaneboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHB(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
87.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95%
Forme
powder
Pf
95-100 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)B(O)O
InChI
1S/C3H9BO2/c1-3(2)4(5)6/h3,5-6H,1-2H3
Clé InChI
QIPHSSYCQCBJAX-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant or reagent involved in:
  • Copper-promoted cross-coupling
  • Domino Heck-Suzuki reactions
  • C-H activation for arylations and alkylations
  • Suzuki-Miyaura type couple reactions
  • Alkylation-hydride reduction sequence
Autres remarques
May contain varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable