Key Documents
646938
Sigma-Aldrich
N-(4-Pentynyl)phthalimide
97%
Synonyme(s) :
1-Phthalimido-4-pentyne, 5-Phthalimido-1-pentyne
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
87-91 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1N(CCCC#C)C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C13H11NO2/c1-2-3-6-9-14-12(15)10-7-4-5-8-11(10)13(14)16/h1,4-5,7-8H,3,6,9H2
Clé InChI
YNZIPXLLPFYDGM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves