643025
Zirconium(IV) oxide
nanoparticles, dispersion, <100 nm particle size (BET), 10 wt. % in H2O
About This Item
Produits recommandés
Forme
dispersion
nanoparticles
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: zirconium
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
10 wt. % in H2O
Taille des particules
<100 nm (BET)
pH
4-5
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Chaîne SMILES
O=[Zr]=O
InChI
1S/2O.Zr
Clé InChI
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Articles
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.