63670
(±)-Menthol
racemic, ≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
Menthol, Racemic menthol, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, Hexahydrothymol
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.8 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
solid
Qualité
racemic
Point d'ébullition
216 °C (lit.)
Pf
34-36 °C (lit.)
Densité
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)C1CCC(C)CC1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
NOOLISFMXDJSKH-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... TRPA1(8989) , TRPM8(79054)
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
204.8 °F
Point d'éclair (°C)
96 °C