Key Documents
633569
Sigma-Aldrich
1-Methyl-5-imidazolecarboxaldehyde
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H6N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
52-57 °C
Chaîne SMILES 
Cn1cncc1C=O
InChI
1S/C5H6N2O/c1-7-4-6-2-5(7)3-8/h2-4H,1H3
Clé InChI
BNYKZFOZWZMEJD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves