632023
3-Hydroxyphenylacetylene
≥95.0%
Synonyme(s) :
3-Ethynylphenol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95.0%
Indice de réfraction
n20/D 1.5840 (lit.)
Densité
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C8H6O/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h1,3-6,9H
Clé InChI
AODMJIOEGCBUQL-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
217.4 °F
Point d'éclair (°C)
103 °C