Key Documents
630985
Sigma-Aldrich
3-Bromo-N-methylaniline
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4NHCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.6120 (lit.)
Point d'ébullition
253 °C (lit.)
Densité
1.461 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CNc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H8BrN/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,9H,1H3
Clé InChI
HKOSFZXROYRVJT-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves