Key Documents
63097
Sigma-Aldrich
Magnesium L-lactate hydrate
≥95.0% (calc. based on dry substance, KT), ~2 mol/mol water
Synonyme(s) :
L-Lactic acid magnesium salt
About This Item
Formule linéaire :
[CH3CH(OH)COO]2Mg · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.45 (anhydrous basis)
Numéro Beilstein :
6099583
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95.0% (calc. based on dry substance, KT)
Activité optique
[α]20/D −8.5±1°, c = 2% in H2O
Impuretés
~2 mol/mol water
Chaîne SMILES 
O.C[C@H](O)C(=O)O[Mg]OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/2C3H6O3.Mg.H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-;;/m00../s1
Clé InChI
IDNRWXZNRCYOPB-NVKWYWNSSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable