Key Documents
630934
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-N-methylaniline
97%
Synonyme(s) :
N-Methyl-m-anisidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H11NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5690 (lit.)
Point d'ébullition
239-240 °C (lit.)
Densité
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CNc1cccc(OC)c1
InChI
1S/C8H11NO/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h3-6,9H,1-2H3
Clé InChI
ZFMZSZMUFWRAOG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup