Key Documents
630063
Sigma-Aldrich
Aluminum chloride, functionalized silica gel
40-63 μm, extent of labeling: 1.5 mmol/g loading
Synonyme(s) :
Aluminum trichloride, functionalized silica gel
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pertinence de la réaction
core: aluminum
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
Ampleur du marquage
1.5 mmol/g loading
Superficie
500 m2/g
Taille des particules
40-63 μm
Dimension de pores
60 Å pore size
Application
Silica-bound Lewis acid. Catalyst for Friedel-Crafts reactions.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable