Key Documents
616095
Sigma-Aldrich
Octanoic acid-8,8,8-d3
99 atom % D, 99% (CP)
Synonyme(s) :
Caprylic acid-8,8,8-d3
About This Item
Formule linéaire :
CD3(CH2)5CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % D
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
237 °C (lit.)
Pf
16 °C (lit.)
Densité
0.929 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i1D3
Clé InChI
WWZKQHOCKIZLMA-FIBGUPNXSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup