611905
1,4-Dioxane solution
NMR reference standard, 40% in benzene-d6 (99.6 atom % D), chromium(III) acetylacetonate 5 mg/mL, NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Produits recommandés
Qualité
NMR reference standard
Composition
chromium(III) acetylacetonate, 5 mg/mL
Concentration
40% in benzene-d6 (99.6 atom % D)
Technique(s)
NMR: suitable
Taille du tube de RMN
5 mm × 8 in.
Chaîne SMILES
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Clé InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Quantité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Blood, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
70.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
21.1 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
NMR reference standards ensure proper instrument performance. Review key operational parameters for these standards such as pw90, sensitivity, resolution and line shape.