Key Documents
609943
Sigma-Aldrich
Sulfuric acid-18O4 solution
96 wt. % in H218O, 95 atom % 18O
About This Item
Formule linéaire :
H2S18O4 / H218O
Poids moléculaire :
106.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
95 atom % 18O
Concentration
96 wt. % in H218O
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES 
[18OH]S([18OH])(=[18O])=[18O]
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)/i1+2,2+2,3+2,4+2
Clé InChI
QAOWNCQODCNURD-QVEBFPOWSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable