Key Documents
609897
Sigma-Aldrich
Acetone-18O
90 atom % 18O
Synonyme(s) :
2-Propanone-18O
About This Item
Formule linéaire :
CH3C18OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
90 atom % 18O
Forme
liquid
Point d'ébullition
56 °C (lit.)
Pf
-94 °C (lit.)
Densité
0.816 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
CC(C)=[18O]
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i4+2
Clé InChI
CSCPPACGZOOCGX-DOMIDYPGSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup