605077
Boc-Ala-OH-2-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine-2-13C, L-Alanine-2-13C, N-t-Boc derivative
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Activité optique
[α]20/D -23°, c = 2 in acetic acid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
79-83 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Boc
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
C[13C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1/i5+1
Clé InChI
QVHJQCGUWFKTSE-IJPZVAHNSA-N