Key Documents
603805
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
CH313CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
45.05
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
21 °C (lit.)
Pf
-125 °C (lit.)
Densité
0.803 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Température de stockage
−20°C
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][13C](C)=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3/i2+1
Clé InChI
IKHGUXGNUITLKF-VQEHIDDOSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-38.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-38.89 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2