Key Documents
589942
Sigma-Aldrich
Tetrapropylammonium-15N bromide
98 atom % 15N
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2)415N+Br -
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Forme
solid
Pf
270 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[Br-].CCC[15N+](CCC)(CCC)CCC
InChI
1S/C12H28N.BrH/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/i13+1;
Clé InChI
BGQMOFGZRJUORO-IDBRGDLFSA-M
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable