Key Documents
579688
Sigma-Aldrich
Lauric acid-2-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Dodecanoic acid-2-13C
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)913CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Point d'ébullition
225 °C/100 mmHg (lit.)
Pf
44-46 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCC[13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i11+1
Clé InChI
POULHZVOKOAJMA-KHWBWMQUSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F
Point d'éclair (°C)
113.00 °C