Key Documents
576492
Sigma-Aldrich
Tributylphosphine tetrafluoroborate
97%
Synonyme(s) :
Tributylphosphonium tetrafluoroborate, [n-Bu3PH]BF4
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)3]3P · HBF4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
50-53 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
F[B-](F)(F)F.[H][P+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27P.BF4/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3;2-1(3,4)5/h4-12H2,1-3H3;/q;-1/p+1
Clé InChI
NCHAZLRRIGGCER-UHFFFAOYSA-O
Description générale
May contain approximately 5% of other butyl isomers.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable