567728
(4-Hydroxyphenyl)diphenylphosphine
98%
Synonyme(s) :
4-(Diphenylphosphino)phenol, (p-Hydroxyphenyl)diphenylphosphine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
105-110 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
Oc1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15OP/c19-15-11-13-18(14-12-15)20(16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17/h1-14,19H
Clé InChI
QOPABJOZVXZFJG-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable