Key Documents
563226
Sigma-Aldrich
Cerium(III) bromide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Cerium tribromide, Cerous bromide
About This Item
Formule linéaire :
CeBr3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.83
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Gamme de produits
AnhydroBeads
Pureté
99.99% trace metals basis
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cerium
Impuretés
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Taille des particules
−10 mesh
Pf
730 °C (lit.)
730-732 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Br[Ce](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ce/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
MOOUSOJAOQPDEH-UHFFFAOYSA-K
Informations légales
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
À utiliser avec
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable