Key Documents
559180
Sigma-Aldrich
Ethyl (3-methylbenzoyl)acetate
Synonyme(s) :
3-Oxo-3-(m-tolyl)propionic acid ethyl ester, Ethyl 2-(3-methylbenzoyl)acetate, Ethyl 3-oxo-3-(m-tolyl)propanoate, Ethyl 3-oxo-3-(m-tolyl)propionate, Ethyl m-methylbenzoylacetate, Ethyl m-toluoylacetate
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4COCH2CO2CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Indice de réfraction
n20/D 1.5290 (lit.)
Point d'ébullition
273-274 °C (lit.)
Densité
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CC(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C12H14O3/c1-3-15-12(14)8-11(13)10-6-4-5-9(2)7-10/h4-7H,3,8H2,1-2H3
Clé InChI
LLFKVNDSLHMEQC-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Stereoselective ketonization-olefination of indoles by Co/Mn-mediated oxidative cross-coupling of indoles via dioxygen activation
  • Enantioselective Michael reaction
  • SEGPhos-ruthenium-catalyzed asymmetric hydrogenation
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves